Tlačiť
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 32.41 EUR
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 179 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003369
Číslo CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %