Tlačiť
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 132.19 EUR
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 103 °C (2.5 mmHg)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1.21 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003332
Číslo CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %