Tlačiť
2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 33.45 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 265…266 °C
Teplota tavenia: 40…42 °C
Hustota: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003322
Číslo CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3