Tlačiť
2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 76.61 EUR
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 265…266 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40…42 °C
Hustota: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003322
Číslo CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %