Tlačiť
p-Anizaldehyd ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxybenzaldehyde
A15364.30 A15364.0B A15364.18
A15364.30EA 60.57 EUR
A15364.30 A15364.0B A15364.18
p-Anizaldehyd ≥98%
p-Anizaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 116°(241°F) Physical Form: Liquid Density: 1.121 Refractive Index: 1.5730 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 0-2° Boiling Point: 247-249° Beilstein Reference: 471382 Merck Reference: 14,663 MDL No.: MFCD00003385
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 247…249 °C
Teplota tavenia: 0…2 °C
Hustota: 1,121
Teplota vzplanutia: 116 °C (241 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003385
Číslo CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 14,663