Tlačiť
p-Anizaldehyd 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 83.83 EUR
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anizaldehyd 99+%
p-Anizaldehyd
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 248…249 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,121 g/cm³
Teplota vzplanutia: 116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003385
Číslo CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124