Tlačiť
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
174250250 174251000
ACRO174250250EA 48.47 EUR
ACRO174250250 ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 255 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1.08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003388
Číslo CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %