Tlačiť
m-Anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxybenzaldehyde
A13962.14 A13962.22
A13962.14EA 44.52 EUR
A13962.14 A13962.22
m-Anisaldehyde ≥98%
m-Anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 591-31-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.5530 Odour: Characteristic Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 606013 MDL No.: MFCD00003361
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 231…233 °C
Hustota: 1,118
Teplota vzplanutia: 121 °C (250 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003361
Číslo CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8