Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17972.06 A17972.14
A17972.06EA 89.85 EUR
A17972.06 A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 3011-34-5 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2047884
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007117
Číslo CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6