Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
162890050 162890250
ACRO162890050EA 68.19 EUR
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 139…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007117
Číslo CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %