Tlačiť
5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
A10264.06 A10264.14 A10264.22
A10264.06EA 70.6 EUR
A10264.06 A10264.14 A10264.22
5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
5-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 97-51-8 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 512565
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 123…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007337
Číslo CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0