Tlačiť
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B23658.03 B23658.06
B23658.03EA 119.94 EUR
B23658.03 B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5274-70-4 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00041874
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 109…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041874
Číslo CAS: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7