Tlačiť
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
94770-10G 94770-250G 94770-50G
SIAL94770-10GEA 28.32 EUR
SIAL94770-10G SIAL94770-250G SIAL94770-50G
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota varu: 353 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002551
Číslo CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068