Tlačiť
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
12010-1L-F 12010-250ML-F
SIAL12010-1L-FEA 80.63 EUR
SIAL12010-1L-F SIAL12010-250ML-F
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyde
Vzorec: C₆H₅CHO
Teplota varu: 179 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003299
Číslo CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
OSN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM