Tlačiť
Benzaldehyd, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 358.6 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyde
Vzorec: C₆H₅CHO
Teplota varu: 179 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003299
Číslo CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
OSN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM