Tlačiť
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
378361000 378360010
378361000.EA 101.89 EUR
378361000. 378360010.
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Benzaldehyde
Vzorec: C₆H₅CHO
Teplota varu: 179 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1,043 g/cm³
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003299
Číslo CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
OSN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %