Tlačiť
3-Bromothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
B25092.06 B25092.03 B25092.14
B25092.06EA 118.33 EUR
B25092.06 B25092.03 B25092.14
3-Bromothiophenol ≥97%
3-Bromothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 6320-01-0 Molecular Formula: C6H5BrS Formula Weight: 189.08 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.6324 Odour: Unpleasant Boiling Point: 119-121°/21mm Beilstein Reference: 1926242 MDL No.: MFCD00009603
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 119…121 °C (21 mmHg)
Hustota: 1,599
Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009603
Číslo CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
OSN: 3334
ADR: 9,