Tlačiť
3-Bromothiophenol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
303710010 303710050
ACRO303710010EA 56.56 EUR
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromothiophenol 95%
3-Bromothiophenol
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 121 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009603
Číslo CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %