Tlačiť
2-Bromothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
B25537.06 B25537.14
B25537.06EA 81.43 EUR
B25537.06 B25537.14
2-Bromothiophenol ≥97%
2-Bromothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 6320-02-1 Molecular Formula: C6H5BrS Formula Weight: 189.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6350 Odour: Unpleasant Boiling Point: 114-116°/10mm Beilstein Reference: 2039769 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004827
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 114…116 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,604
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004827
Číslo CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
OSN: 2922
ADR: 8,III