Tlačiť
2-Bromothiophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
221980010 221980100 221980500
ACRO221980010EA 46.13 EUR
ACRO221980010 ACRO221980100 ACRO221980500
2-Bromothiophenol 97%
2-Bromothiophenol
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 114…116 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,604 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004827
Číslo CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %