2,4,6-Tribromophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12424.0B
A12424.30
A12424.0BEA
227.44
EUR
A12424.0B
A12424.30
2,4,6-Tribromophenol ≥98%
2,4,6-Tribromophenol
Purity: 98%
CAS No.: 118-79-6
Molecular Formula: C6H3Br3O
Formula Weight: 330.80
Melting Point: 86-92°
Boiling Point: 282-290° subl.
Merck Reference: 14,9613
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002150
Vzorec:
C₆H₃Br₃O Teplota varu: 282…290 °C (subl.) Teplota tavenia: 86…92 °C Hustota: 2,550 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002150 Číslo CAS: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9613 |