Tlačiť
4-Bromfenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14873.22 A14873.0E A14873.36
A14873.22EA 55.35 EUR
A14873.22 A14873.0E A14873.36
4-Bromfenol ≥99%
4-Bromfenol
Purity: 99% CAS No.: 106-41-2 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.840 Appearance: White to pale brown Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° Boiling Point: 235-238° Beilstein Reference: 1680024 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002313
Vzorec: C₆H₅BrO
Mw: 173.01
Teplota varu: 235…238 °C
Teplota tavenia: 62…66 °C
Hustota: 1.840
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002313
Číslo CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01413