Tlačiť
4-Bromfenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 43.32 EUR
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromfenol 97%
4-Bromfenol
Vzorec: C₆H₅BrO
Teplota varu: 236 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 64…68 °C
Hustota: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002313
Číslo CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %