Tlačiť
2-Bromophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14112.14 A14112.22 A14112.36
A14112.14EA 148.82 EUR
A14112.14 A14112.22 A14112.36
2-Bromophenol ≥98%
2-Bromophenol
Purity: 98% CAS No.: 95-56-7 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Phenol-like Melting Point: 5° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 1905115 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002146
Vzorec: C₆H₅BrO
Teplota varu: 194…195 °C
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1,636
Teplota vzplanutia: 92 °C (192 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002146
Číslo CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1428