Tlačiť
2-Bromophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
157360100 157360500
ACRO157360100EA 87.04 EUR
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Vzorec: C₆H₅BrO
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1,49 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002146
Číslo CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01413
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %