Tlačiť
3-Bromoanisole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Bromo-3-methoxybenzene
106620250 106621000
ACRO106620250EA 69.7 EUR
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromoanisole 99+%
3-Bromoanisole
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 211
Teplota tavenia: 2
Hustota: 1.47 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000081
Číslo CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %