Tlačiť
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22867.14 B22867.22
B22867.14EA 106.55 EUR
B22867.14 B22867.22
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 584-48-5 Molecular Formula: C6H3BrN2O4 Formula Weight: 247.01 Melting Point: 70-73° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00041873
Vzorec: C₆H₃BrN₂O₄
Mw: 247
Teplota tavenia: 70…73 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041873
Číslo CAS: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
OSN: 3459
ADR: 6.1 III