1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromonitrobenzene
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
A17705.06EA
35.54
EUR
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 586-78-7
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 124-127°
Boiling Point: 254-256°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007280
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ Mw: 202.01 Teplota varu: 254…256 °C Teplota tavenia: 124…127 °C Hustota: 1.948 Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007280 Číslo CAS: 586-78-7 EINECS: 209-583-8 OSN: 3459 ADR: 6.1 III |