Tlačiť
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 46.93 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Mw: 202.01
Teplota varu: 261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007045
Číslo CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
OSN: 3459
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %