Tlačiť
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromonitrobenzene
112860250 112861000
ACRO112860250EA 40.51 EUR
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Teplota tavenia: 81…85 °C
Hustota: 2,374 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00007046
Číslo CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %