Tlačiť
2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20333.06 L20333.14
L20333.06EA 30.85 EUR
L20333.06 L20333.14
2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Purity: 99% CAS No.: 827-23-6 Molecular Formula: C6H4Br2N2O2 Formula Weight: 295.92 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2805574
Vzorec: C₆H₄Br₂N₂O₂
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012107
Číslo CAS: 827-23-6