Tlačiť
4-Bromanilin 96% pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402871000 402875000
ACRO402871000EA 81.43 EUR
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 230…250 °C
Teplota tavenia: 60…64 °C
Hustota: 1,497 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007822
Číslo CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %