Tlačiť
3-Bromoaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 36.3 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16,8 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Teplota vzplanutia: >230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007757
Číslo CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %