Tlačiť
2-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B56420-25G B56420-5G
SIALB56420-25GEA 60.97 EUR
SIALB56420-25G SIALB56420-5G
2-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 229 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 27…31 °C
Hustota: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007632
Číslo CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III