Tlačiť
2-Bromoaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11788.14 A11788.22 A11788.36
A11788.14EA 56.16 EUR
A11788.14 A11788.22 A11788.36
2-Bromoaniline ≥98%
2-Bromoaniline
Purity: 98% CAS No.: 615-36-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 228-230° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007632
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 228…230 °C
Teplota tavenia: 27…31 °C
Hustota: 1,578
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007632
Číslo CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III