Tlačiť
2,5-Dibromoaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19114.06 A19114.14 A19114.22
A19114.06EA 31.01 EUR
A19114.06 A19114.14 A19114.22
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Purity: 98% CAS No.: 3638-73-1 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 1817548 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007636
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Mw: 250.92
Teplota varu: 281
Teplota tavenia: 52…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007636
Číslo CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III