Tlačiť
2,5-Dibromoaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155030050 155030250
ACRO155030050EA 63.38 EUR
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Teplota varu: 281 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51…56 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C
Číslo MDL: MFCD00007636
Číslo CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure