1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Bromo-1-iodobenzene
A13859.09
A13859.18
A13859.30
A13859.09EA
75.81
EUR
A13859.09
A13859.18
A13859.30
1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Vzorec:
C₆H₄BrI Teplota varu: 252 °C Teplota tavenia: 89…93 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001051 Číslo CAS: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |