Tlačiť
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 146.41 EUR
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 120…122 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 89…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001051
Číslo CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %