Tlačiť
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromoiodobenzene
249420100 249420500
ACRO249420100EA 87.04 EUR
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
1-Bromo-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 120 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: –9,3 °C
Hustota: 2,21 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001043
Číslo CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %