Tlačiť
2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
A15064.06 A15064.14 AB114210.0100
A15064.06EA 51.34 EUR
A15064.06 A15064.14 ABCRAB114210.0100
2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
2-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 147460-41-1 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 7915214 MDL No.: MFCD00040939
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 184…186 °C
Hustota: 1,717
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040939
Číslo CAS: 147460-41-1