Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
A15884.14 A15884.22
A15884.14EA 77.31 EUR
A15884.14 A15884.22
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 105931-73-5 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Beilstein Reference: 4740250 MDL No.: MFCD00010608
Vzorec: C₆H₃BrFI
Mw: 300.9
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 46…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010608
Číslo CAS: 105931-73-5