Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 88.12 EUR
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Mw: 300.9
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 46…49 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010608
Číslo CAS: 105931-73-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %