Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19190.06 A19190.14 A19190.22
A19190.06EA 79.42 EUR
A19190.06 A19190.14 A19190.22
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 97% CAS No.: 136434-77-0 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 80°/2.5mm Beilstein Reference: 4740251 MDL No.: MFCD00042577
Vzorec: C₆H₃BrFI
Teplota varu: 80 °C (2,5 mmHg)
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042577
Číslo CAS: 136434-77-0