Tlačiť
Isopropyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W293903-10KG-K W293903-1KG-K W293903-5KG-K
SIALW293903-10KG-KEA 1689.16 EUR
SIALW293903-10KG-K SIALW293903-1KG-K SIALW293903-5KG-K
Isopropyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl cinnamate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Mw: 190.24
Číslo MDL: MFCD00048292
Číslo CAS: 7780-06-5
EINECS: 231-949-0