Tlačiť
Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W219304-10KG-K W219304-1KG-K
SIALW219304-10KG-KEA 1428 EUR
SIALW219304-10KG-K SIALW219304-1KG-K
Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl cinnamate
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Mw: 204.27
Číslo MDL: MFCD00038289
Číslo CAS: 122-67-8
EINECS: 204-564-0