Tlačiť
Benzyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W214205-1KG-K W214205-5KG-K
SIALW214205-1KG-KEA 200.68 EUR
SIALW214205-1KG-K SIALW214205-5KG-K
Benzyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Benzyl cinnamate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Mw: 238.29
Číslo MDL: MFCD00004789
Číslo CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3