Tlačiť
Methylakrylát stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acrylic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
M27301-1L M27301-18L M27301-250ML M27301-5ML
SIALM27301-1LEA 86.12 EUR
SIALM27301-1L SIALM27301-18L SIALM27301-250ML SIALM27301-5ML
Methylakrylát stabilised, Sigma-Aldrich®
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Číslo MDL: MFCD00008627
Číslo CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
OSN: 1919
ADR: 3 II