Tlačiť
Methylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: MACl, Methylammonium chloride, Aminomethane hydrochloride, Methylamine hydrochloride
M0505-100G M0505-500G
SIALM0505-100GEA 43.72 EUR
SIALM0505-100G SIALM0505-500G
Methylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Methylammonium chloride
Vzorec: CH₆ClN
Číslo MDL: MFCD00012849
Číslo CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0