Tlačiť
4-Fluorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
F14203-10G F14203-50G
SIALF14203-10GEA 87.44 EUR
SIALF14203-10G SIALF14203-50G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Číslo MDL: MFCD00012942
Číslo CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2